Learn More
D-Glycersäure-Calciumsalzdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30138731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138731 1 g 1 Gramm
30132753 500 mg 500 Milligramm
30011880 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2530851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6000-41-5
Summenformel 2(C3H5O4) . Ca . 2(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 286.25
Synonym D-Glyceric Acid, Calcium Salt (2:1), Dihydrate;
IUPAC-Name Kalzium; (2R)-2,3-Dihydroxypropanoat; Dihydrat
SMILES O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Formelmasse 286.0213