Learn More
D-Gulonsäure-1,4-lacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428579 5 g 5 Gramm
15438579 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66987.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
D-Gulono-1,4-lactone is a hexanoic acid used as a starting material in EPC syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Gulono-1,4-lacton ist eine Hexansäure, die als Ausgangsmaterial für EPC-Synthesen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6322-07-2
MDL-Nummer MFCD00005391
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gulonic acid-1,4-lactone
Schmelzpunkt 182°C to 188°C
Farbe Weiß
Summenformel C5H2Br2O2S
Menge 5 g
Beilstein 83012
Synonym 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-dibromothenoic acid, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem7747, acmc-20a4op, maybridge1_002274, 4-dimethylaminoethyl benzoate, 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylic acid, 2,3-dibromothiophene-5-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4,5-dibromo
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel USFXRYVNRUMABJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C(=O)O
IUPAC-Name 4,5-Dibromthiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 285.94
PubChem CID 80611
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver