Learn More
D-Gulano-1,4-lacton, TRC
Artikelnummer. 30390727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390727 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG85499510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gulono-1,4-lactone
CAS 6322-07-2
Summenformel C6 H10 O6
Menge 10 g
Synonym D-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gulonolactone, D-Gulonic γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono-γ-lactone, D-Gulonolactone, NSC 34392, γ-D-Gulonolactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxyoxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.0477