Learn More
D-Gulose, TRC
Artikelnummer. 17968584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17968584 250 mg 250 Milligramm
17949434 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG855190250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4205-23-6
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.1559
Synonym Gulose, D- (8CI)
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gulose
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formelmasse 180.0634