Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Isoascorbinsäure, 98 %
Artikelnummer. 10491651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10491651 500 g 500 Gramm
10267283 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491651 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227275000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-65-6
Summenformel C6H7NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 198.11
MDL-Nummer MFCD00005378
InChI-Schlüssel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC-Name (2R)-2-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material D(-)-Isoascorbic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 167.0°C to 172.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.4% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 5171
Spezifischer Drehzustand −17.25°(25°C c=10,H2O)
Spezifische Drehung − 17.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/l. Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,moderately soluble in acetone,slightly soluble in glycerol
Formelmasse 176.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle