Learn More
D(-)-Isoascorbinsäure (Erythorbinsäure), TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isoascorbic Acid |
| Menge | 250 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1 |
| Formelmasse | 176.0321 |