Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Isoleucin, 98 %
Artikelnummer. 11461720
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461720 1 g 1 Gramm
15443697 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461720 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H27488.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319-78-8
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064221
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Synonym d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
PubChem CID 76551
ChEBI CHEBI:27730
IUPAC-Name (2R,3R)-2-amino-3-methylpentansäure
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Isoleucine
Schmelzpunkt 265°C (sublimation)
Menge 1 g
Formelmasse 131.18
Optische Drehung −40° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 98%