Learn More
D(-)-Isovalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645503 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10645503 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 10645503
Marke: Thermo Scientific Acros 388032500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Isovaline
CAS 3059-97-0
Schmelzpunkt 276°C to 278°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H11NO2
Strukturformel CH3CH2CNH2(CH3)COOH
MDL-Nummer MFCD00800497
Menge 250 mg
Merck Index 15, 5280
Spezifische Drehung -9.0° to -12.0° (20°C, 589nm) (C=1, water)
Synonym d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
InChI-Schlüssel GCHPUFAZSONQIV-RXMQYKEDSA-N
SMILES CC[C@@](C)([NH3+])C([O-])=O
IUPAC-Name 2-amino-2-methylbutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
PubChem CID 6971276
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Nadeln oder kristallines Pulver