Learn More
D,L-Alpha-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Artikelnummer. 30398796
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398796 50 mg 50 Milligramm
30406511 10 mg -
30393527 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398796 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94850050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2507-55-3
Summenformel C14 H28 O3
Molekulargewicht (g/mol) 244.37
Synonym D,L-α-Hydroxy Myristic Acid
IUPAC-Name 2-hydroxytetradecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D,L-a-Hydroxymyristic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Formelmasse 244.2038