Learn More
D,L-Alpha-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D,L-a-Hydroxymyristic Acid |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17) |
| Formelmasse | 244.2038 |