Learn More
D,L-Benzylbernsteinsäure, TRC
Artikelnummer. 30340116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340116 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2920005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D,L-Benzylsuccinic Acid
CAS 884-33-3
Summenformel C11 H12 O4
Menge 5 g
Synonym Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Benzylbutandiosäure
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Formelmasse 208.0736