Learn More
D,L-Buthionin-(S,R)-sulfoximin, TRC
Artikelnummer. 30335260
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335260 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69025010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D,L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
CAS 5072-26-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H18 N2 O3 S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
Formelmasse 222.1038
Reinheit (%) >95