Learn More
D, L-Carnitinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30005167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005167 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1841005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Summenformel C7 H16 N O3 . Cl
Menge 5 g
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (±)- (8CI), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-Carnitine chloride, (±)-Carnitine hydrochloride, Aplegin, Bicarnesine, Carnitine chloride, Carnitine, hydrochloride, DL-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride, Monocamin, d,l-Carnitine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)O
IUPAC-Name (3-Carboxy-2-Hydroxypropyl)-Trimethylazanium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
Formelmasse 197.0819