Learn More
D,Lm-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30455328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT9100001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D,L-m-Tyrosine
CAS 775-06-4
Summenformel C9 H11 N O3
Menge 1 g
Synonym Phenylalanine','3-hydroxy-, DL-Phenylalanine','3-hydroxy-, m-Tyrosine','DL- (8CI), 3-Hydroxyphenylalanine, 2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate, DL-3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, DL-3-Hydroxyphenylalanine, DL-Metatyrosine, DL-m-Hydroxyphenylalanine, DL-m-Tyrosine, DL-α-m-Tyrosine, Metatyrosine, NSC 89304, m-DL-Tyrosine, m-Hydroxyphenylalanine, m-Tyrosine, meta-Tyrosine, α-Amino-3-hydroxybenzenepropanoic acid, α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
SMILES NC(Cc1cccc(O)c1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
Formelmasse 181.0739