Learn More
d,l-Metamfepramon.HCl, 1 mg/ml in Acetonitril/Wasser : 1/1 (als freie Base), Lipomed
Artikelnummer. 30457566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457566 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457566 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMMAF1548HC1LAH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
d,l-Metamfepramon.HCl, 1 mg/ml in Acetonitril/Wasser : 1/1 (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H15 N O . Cl H
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)-1-phenylpropan-1-on;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril/Wasser
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 213.7
Menge 1 mL
Formelmasse 213,092 g/mol