Learn More
d,l-Metamfepramone.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462857 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462857 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMMAF1548HC50
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
d,l-Metamfepramone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H15 N O . Cl H
Synonym Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)-1-phenylpropan-1-on;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 213.7
Menge 50 mg
Formelmasse 213,092 g/mol