Learn More
D,L-Mevalonsäurelacton, TRC
Artikelnummer. 30469281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469281 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3390251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Mevalonic Acid Lactone
CAS 674-26-0
Summenformel C6 H10 O3
Menge 1 g
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methyloxan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063