missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D,L-O-Desmethyl Venlafaxin-d6 (100 μg/ml in Methanol), TRC

Artikelnummer. 30392412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392412 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30392412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT11971X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Summenformel C16H19D6NO2
Menge 1 mL
Synonym 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI-Formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5-Hexadeuterio-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]Cyclohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 269.41
Formelmasse 269.2262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 100 μg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.