Learn More
D,L-Pantolacton, TRC
Artikelnummer. 30379127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379127 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD434940250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Pantolactone
CAS 79-50-5
Summenformel C6 H10 O3
Menge 250 g
Synonym D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, (±)-, Butyric acid, α,γ-dihydroxy-β,β-dimethyl-, γ-lactone (4CI), Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (RS)-Pantolactone, (±)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (±)-Pantolactone, (±)-Pantoyl lactone, 2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid γ-lactone, 2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric acid γ-lactone, 2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, 2-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-4-olide, 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-2-oxotetrahydrofuran, 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-2-tetrahydrofuranone, 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-dihydro-furan-2-one, 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, 3-Hydroxydihydro-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, DL-Pantoic acid γ-lactone, DL-Pantoyl lactone, NSC 135788, NSC 5926, dl-Pantoyl lactone, α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, α-Oxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COC(=O)C1O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063