Learn More
D, L-Venlafaxin, Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17984435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984435 10 mg 10 Milligramm
30137814 100 mg 100 Milligramm
17972415 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17984435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV12000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99300-78-4
Summenformel C17 H27 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
IUPAC-Name 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]Cyclohexan-1-ol; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material Venlafaxine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Formelmasse 313.1809
Reinheit (%) >95%