Learn More
D-Laktose 1000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lactose |
| CAS | 63-42-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lactose |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H22 O11 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Lactose, O-β-d-Galactopyranosyl-(1→4)-β-d-glucopyranose, D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactose (8CI), (+)-Lactose, AHL, Aletobiose, D-(+)-Lactose, DCL 15, DCl 11, Dairylac 80, Dilactose, Fast-Flo Lactose, Fast-flo, Flowlac 100, Galactinum, Granulac 140, Granulac 140M, Granulac 70, Inhalac 250, Inhalac 70, LE-PRO LAC 451, Lactin, Lactin (carbohydrate), Lactobiose, Lactohale 100, Lactohale 200, Lactohale 300, Lactose DCL 11, Lactose Edible 90, Lactose Fast-flo, Lactose anhydride, Lactose anhydrous, Milk sugar, Nonpareil 107, Osmolactan, Pharmatosa DCL 21, Pharmatose 21, Pharmatose 325M, Pharmatose DCL 15, PrenoLakt, Prismalac, Respitose MC 001, Respitose ML 001, Respitose ML 003, Respitose ML 006, Respitose SV 003, Respitose SV 010, Saccharum lactin, Sachelac, Sorbalac 400, Sorbolac 400, Spherolac, Super-Tab, SuperTab 11SD, SuperTab 21AN, Tablettose, Tablettose 70, Tablettose 80, Variolac 960, Zeparox EP |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6RS)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Mehr anzeigen |