Learn More
β-D-Laktose, ca.80 %β und 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10528132 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10528132 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10475651 2 kg Kunststoffflasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528132 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412985000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beta-D-Laktose (CAS-Nr. 5965-66-2) ist das Beta-Anomer der Disaccharid-Laktose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Beta-D-Lactose ist ein aus Galactose und Glucose-Monomeren bestehendes Disaccharid.
•Bei Beta-D-Lactose liegt die Ausrichtung der Glycosidverbindungen in erster Linie in Beta-Form vor.
Anwendungen
• Beta-D-Lactose ist nützlich für die Laborforschung zum Zuckerstoffwechsel in Mikroben und anderen Organismen.
• Beta-D-Lactose wurde in einigen Laborstudien als Träger für Inhalationsmittel verwendet, da es zur Bildung kugelförmiger Agglomerate in der Lage ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-66-2
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00064521
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
Synonym beta-d-lactose, beta-lactose, lactose, lactose, anhydrous, fast-flo lactose, milk sugar, d-lactose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose, fast-flo, lactose anhydrous
PubChem CID 6134
ChEBI CHEBI:36218
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-D-Lactose
Azidität 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Extinktion Passes Test (per Eur. Pharm.)
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand +55.15° (20°C c=10,water,NH3)
Spezifische Drehung On anhydrous basis: +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3)
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) ≥78% (beta-lactose), 22% max. (alpha-lactose)
Physikalische Form Kristallpulver