Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-Lactose, Monohydrat, ≥ 99.5 %
Alpha-D-Lactose-Monohydrat (Synonym: Lactose, CAS-Nr. 5989-81-1) ist die Hydratform der Disaccharid-Lactose.
18.50 € - 152.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10501181
|
Thermo Scientific Chemicals
125090010 |
1 g | Glasflasche |
18.50 €
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10665362
|
Thermo Scientific Chemicals
125090020 |
2 kg | Kunststoffflasche |
83.90 €
2 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10187703
|
Thermo Scientific Chemicals
125090050 |
5 kg | Kunststofftrommel |
152.00 €
5 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
Lactose ist ein aus Glucose und Galactose bestehendes Disaccharid.
Lactose ist die in Molkereiprodukten wie Milch und Käse vorkommende hauptsächliche Zuckerart.
Alpha-D-Lactose-Monohydrat wird als Träger und Stabilisator von Produkten in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie verwendet.
Anwendungen
Lactose wurde in vitro zur Interaktion mit Domänen zur Kohlenhydraterkennung auf einer rekombinanten Form von LGALS9 verwendet, was nachgeschaltete Funktionen des Proteins blockierte.
Es diente als Kontrolle zur Untersuchung der Zuckerabhängigkeit in Drosophila, die Lactose nicht verdauen.
Alpha-Lactose ist ein häufiger Bestandteil pharmazeutischer Tabletten und wird in Laborumgebungen zur Nachahmung der Arzneimittelverabreichung verwendet.
RUO – Research Use Only