Learn More
α-D-Lactosemonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10282812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10282812 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10561892 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10282812 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 368892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.90 €
    23.65 € / 250 Gramm
    Sparen 2.25 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alpha-D-Lactose-Monohydrat (Synonym: Lactose, CAS-Nr. 5989-81-1) ist die Hydratform der Disaccharid-Lactose.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Lactose ist ein aus Glucose und Galactose bestehendes Disaccharid.
Lactose ist die in Molkereiprodukten wie Milch und Käse vorkommende hauptsächliche Zuckerart.
Alpha-D-Lactose-Monohydrat wird als Träger und Stabilisator von Produkten in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie verwendet.
Anwendungen
Lactose wurde in vitro zur Interaktion mit Domänen zur Kohlenhydraterkennung auf einer rekombinanten Form von LGALS9 verwendet, was nachgeschaltete Funktionen des Proteins blockierte.
Es diente als Kontrolle zur Untersuchung der Zuckerabhängigkeit in Drosophila, die Lactose nicht verdauen.
Alpha-Lactose ist ein häufiger Bestandteil pharmazeutischer Tabletten und wird in Laborumgebungen zur Nachahmung der Arzneimittelverabreichung verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-81-1
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.312
InChI-Schlüssel WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D-Lactose monohydrate
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Formelmasse 360.3