missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress D-Luciferin potassium

Artikelnummer. 16471467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471467 50 mg 50 Milligramm
16465258 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16471467 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY12591B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) potassium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.

Spezifikation

Menge 50 mg
Lagerungsbedingungen 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Löslichkeit H2O : 25 mg/mL (78.52 mM; Need ultrasonic)
Versandbedingung Room temperature
CAS 115144-35-9
Molekulargewicht 318.41 g/mol
Synonym D-(-)-Luciferin potassium ∣ Firefly luciferin potassium ∣ Beetle Luciferin potassium
Ziel Dopamine Receptor
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.