Learn More
BD D-Luziferin Kaliumsalz
Beschreibung
- Auch bekannt als Käfer-Luziferin
- Gefriergetrocknet in Form von Monokaliumsalz
- Mit HPLC gereinigt, um Dehydroluziferin und L-Luziferin zu entfernen
- Bildung von Dehydroluciferin in Gegenwart von ultraviolettem Licht und/oder Feuchtigkeit
Luminometer
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert |
| Typ | D-Luciferin |
| Menge | 100 mg |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luminometer |