Learn More
BD D-Luziferin Kaliumsalz
Artikelnummer. p-4376418
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15878788
Marke: BD 556879
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Synthetisch hergestelltes Substrat, das durch Glühwürmchen-Luciferase katalysiert werden kann
  • Auch bekannt als Käfer-Luziferin
  • Gefriergetrocknet in Form von Monokaliumsalz
  • Mit HPLC gereinigt, um Dehydroluziferin und L-Luziferin zu entfernen
  • Bildung von Dehydroluciferin in Gegenwart von ultraviolettem Licht und/oder Feuchtigkeit
Luminometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert
Typ D-Luciferin
Menge 100 mg
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luminometer