Learn More
D(-)-Luciferin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10229463 10 mg Glasflasche 10 Milligramm
10254111 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337050100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2591-17-5
Summenformel C11H8N2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 280.3
MDL-Nummer MFCD00042929
InChI-Schlüssel IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Synonym luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
IUPAC-Name (4S)-2-(6-Oxo-1,3-benzothiazol-2-yliden)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Luciferin
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Merck Index 15, 4117
Spezifische Drehung -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 280.3
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver