Learn More
D-Lysinmethylesterdihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30469687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46892025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 67396-08-1
Summenformel C7 H16 N2 O2 . 2[HCl]
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN
IUPAC-Name Methyl-(2R)-2,6-diaminohexanoat;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 233.136
Formelmasse 232.075