missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Lyxonic Acid, Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30482115
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482115 2.5 g 2.50 Gramm
30465276 250 mg 250 Milligramm
30464532 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30482115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4899502.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78138-87-1
Summenformel C5H9KO6
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
IUPAC-Name potassium;(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoate
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Lyxonic Acid, Potassium Salt
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O6.K/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+;/m1./s1
Formelmasse 204.0036
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.