Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Lyxose, +99 %, Anomer-Gemisch
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D(-)-Lyxose |
| Namenshinweis | Mixture of anomers |
| Schmelzpunkt | 108.0°C to 112.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 31, 56 |
| Merck Index | 15, 5702 |
| Mehr anzeigen |