Learn More
D-(+)-Äpfelsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419193
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419193 5 g 5 Gramm
11409193 1 g 1 Gramm
11334529 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419193 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11688.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
D-(+)-Malic acid used as an acidulant and flavoring agent, food additive. And it is also used in the place of the less sour citric acid in sour sweets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Malsäure als Azidanz und Aromastoff, Lebensmittelzusatzstoff. Wird auch anstelle der weniger sauren Zitronensäure in sauren Süßigkeiten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Aceton, Esther.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-61-3
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
MDL-Nummer MFCD00004245
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxybutandisäure
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D- (+)-Malic acid
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Dichte 1.6
Menge 5 g
Beilstein 1723540
Merck Index 14,5707
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether.
Optische Drehung +28° (c=5.5 in pyridine)
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) ≥98%