Learn More
D-(+)-Maltose-Monohydrat, ≥92 % (Trockensubstanz), Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865318 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15865318 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15855318 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15865318 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J18725.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.62 €
    185.65 € / 5 Kilogramm
    Sparen 49.97 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-(+)-Maltose Monohydrat, > -92 % (Trockensubstanz), Ultrapure, Affymetrix/USB, Menge:5 kg, Verpackung:Kunststoffflasche; Gütegrad:UltraPure Schmelzpunkt:∼120 °C (Zersetzung), Prozent Reinheit:>-92 %, Assay-Prozenthinweise:Trockensubstanz, Beilstein:5784659, CAS:6363-53-7, EINECS-Nummer:200-716-5
D-(+)-Maltose Monohydrat, > -92 % (Trockensubstanz), Ultrapure, Affymetrix/USB, Menge:5 kg, Verpackung:Kunststoffflasche; Gütegrad:UltraPure Schmelzpunkt:∼120 °C (Zersetzung), Prozent Reinheit:>-92 %, Assay-Prozenthinweise:Trockensubstanz, Beilstein:5784659, CAS:6363-53-7, EINECS-Nummer:200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H22O11·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltose Monohydrate
Schmelzpunkt ∼120°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 kg
Beilstein 5784659
Formelmasse 360.31
Reinheit (%) ≥92%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Kristallpulver