Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose-Monohydrat, 95 %
Artikelnummer. p-7023157
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467727 100 g 100 Gramm
11477727 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11467727
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16266.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
D-(+)-Maltose-Monohydrat ist üblicherweise in Lebensmitteln enthalten und wird in der Regel in Brauprozessen verwendet. Verwendung auch in verschiedenen Kulturmedien in Zell- und Gewebekulturanwendungen. D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Substrat α-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen, wie z. B Maltase(n), Maltose α-D-Glucosyltransferase(n), Maltose-transportierende ATPase(n), Maltose O-Acetyltransferase(n), Maltose-Epimerase(n) und Phosphorylase(n). D-Maltose wird zur Untersuchung von Maltose-bindenden Proteinen und Disaccharid-Transportsystemen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
D-(+)-Maltose-Monohydrat ist üblicherweise in Lebensmitteln enthalten und wird in der Regel in Brauprozessen verwendet. Verwendung auch in verschiedenen Kulturmedien in Zell- und Gewebekulturanwendungen. D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Substrat für α-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen, wie z. B Maltase(n), Maltose α-D-Glucosyltransferase(n), Maltose-transportierende ATPase(n), Maltose O-Acetyltransferase(n), Maltose-Epimerase(n) und Phosphorylase(n). D-Maltose wird zur Untersuchung von Maltose-bindenden Proteinen und Disaccharid-Transportsystemen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich im Äther
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltose monohydrate
Schmelzpunkt ∽120°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 100 g
Beilstein 5784659
Merck Index 14,5714
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Formelmasse 360.32 (342.30 Anhydrous)
Reinheit (%) 95%