Learn More
D-(+)-Maltose-Monohydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10051403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10051403 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10051403 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP684500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maltose eignet sich für Zellkultursysteme, die Zuckerzusätze erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor Maltosemonohydrat
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Schmelzpunkt 130 °C
Farbe Farblos
pH 5.5
Verlust bei Trocknung Rekord%
Prozentgehaltsbereich ≥97 %
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C12H24O12
MDL-Nummer MFCD00149343
Menge 500 g
Spezifische Drehung 128 bis 132° (+ oder -)
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
Formelmasse 360.29
Reinheit (%) ≥97 %
Physikalische Form Fest