Learn More
D-(+)-Maltosemonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30003401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003401 500 g 500 Gramm
30006463 10 g 10 Gramm
30008312 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM160650500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12 H22 O11 . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
Synonym Maltose Monohydrate, D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, hydrate (1:1), D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, monohydrate (9CI), Maltose, monohydrate (8CI), D-(+)-Maltose monohydrate, D(+)-Maltose monohydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Hydrate
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Maltose Monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Formelmasse 360.1268
Reinheit (%) >95%