Learn More
Melford D-Mannitol
Artikelnummer. 30018475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018475 5 kg 5 Kilogramm
30018474 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018475 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M220805000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 69-65-8
  • Molekularformel: C 6 H 14 O 6
  • Molekulargewicht: 182,2
Spezifikation
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Menge 5 kg