Learn More
D-Mannitol, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453470 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453470 1 kg
11463470 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453470 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210224801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Nannitol
Dichte 1.52g/mL
Menge 1 kg
IUPAC-Name Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 0.984