Learn More
D-Mannitol, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463470 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463470 5 kg
11453470 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463470 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210224805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 €
    515.55 € / 5 Kilogramm
    Sparen 26.45 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym Mannazucker, Cordyceps-Säure, Manna-Zucker, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Nannitol
Dichte 1.52 g/ml
Menge 5 kg
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 0.984