Learn More
D-Mannitol, TRC
Artikelnummer. 30482939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482939 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Summenformel C6 H14 O6
Menge 10 mg
Synonym Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.079