Learn More
D-mannosamin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Mannosamine hydrochloride |
| CAS | 5505-63-5 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Summenformel | C6H14ClNO5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride |
| InChI-Schlüssel | CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl |
| IUPAC-Name | (2R,3S,4R,5S)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.63 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- D-Mannosamine hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.