Learn More
Thermo Scientific Chemicals -D-Mannosamin Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15457629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457629 500 mg 500 Milligramm
15447629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457629 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66316.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5505-63-5 | C6H14ClNO5 | 215.63 g/mol
D-Mannosamine hydrochloride is used in the synthesis of non-natural Mannac analogs for the expression of thiols on cell-surface sialic acids. It is also used to investigate and screening of N-acetyl-beta-hexosaminidase inhibitor libraries targeting osteoarthritis. It acts as a precursor of N-propanoyl mannosamine and other N-acyl precursors of sialic acid (N-acyl neuraminic acids). It is a pharmaceutical compound used in the development of mannosylated liposomes for bioadhesive oral drug delivery through M cells of Peyer's patches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Mannosamin-Hydrochlorid wird bei der Synthese von nicht-natürlichen Mannac-Analogon zur Expression von Thiolen auf zelloberflächennahen Sialsäuren verwendet. Es wird auch zur Untersuchung und zum Screening von N-Acetyl-beta-Hexosaminidase-Inhibitoren verwendet, die auf Osteoarthritis abzielen. Es fungiert als Vorläufer von N-Propanoylmannosamin und anderen N-Acyl-Vorläufern von Sialsäure (N-Acyl-Neuraminsäuren). Es handelt sich um eine pharmazeutische Verbindung, die bei der Entwicklung von mannosylierten Liposomen zur bioadhäsiven oralen Arzneimittelverabreichung durch M-Zellen von Peyerschen Plaques verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5505-63-5
Summenformel C6H14ClNO5
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
MDL-Nummer MFCD00064557
InChI-Schlüssel CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
Synonym 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
PubChem CID 133109008
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;hydrochlorid
SMILES C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannosamine hydrochloride
Schmelzpunkt 168°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Optische Drehung −4° (c=2 in Water)
Formelmasse 215.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver