Learn More
D-Mannosamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012432 1 g 1 Gramm
30010652 100 mg 100 Milligramm
30004998 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1670001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5505-63-5
Summenformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; Hydrochlorid
SMILES Cl.N[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannosamine hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formelmasse 215.0561