Learn More
D-Mannose, TRC
Artikelnummer. 30009828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009828 10 g 10 Gramm
30005440 100 g 100 Gramm
30009349 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16800010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-28-4
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym D-Mannose, Mannose, D- (8CI), (+)-Mannose, Carubinose, D(+)-Mannose, Mannose, NSC 26247, Seminose
IUPAC-Name (3S,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Mannose
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Formelmasse 180.0634