Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melezitose-Monohydrat, 99+ %
Artikelnummer. 10082990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10082990 5 g Glasflasche 5 Gramm
10696222 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10082990
Marke: Thermo Scientific Chemicals 225640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D(+)-Melezitose-Monohydrat (CAS-Nr. 597-12-6) ist das D-Form-Hydrat von Melezitose, dem Trisaccharid.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Sich von Pflanzensäften ernährende Insekten wie Ameisen und Blattläuse produzieren Melezitose und behalten so ihr osmotisches Gleichgewicht bei.
•Melezitose wird von einigen Pflanzen als Insektenlockmittel produziert und wirkt als Metabolit.
Anwendungen
• Melezitose kann durch Alpha-Glucosidase-Aktivität zu Glucose und Turanose hydrolysiert und für die Untersuchung der Enzymaktivität verwendet werden.
• Melezitose lässt sich zur Unterscheidung bestimmter Bakterienstämme einsetzen; die Charakterisierung des Phänotyps anhand des Vorhandenseins oder Fehlens bestimmter Zucker hilft bei der Identifizierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10030-67-8
Summenformel C18H36O18
Molekulargewicht (g/mol) 540.468
MDL-Nummer MFCD00149448
InChI-Schlüssel LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonym melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
PubChem CID 67660249
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Melezitose monohydrate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Spezifischer Drehzustand +88° (20°C c=4,H2O)
Spezifische Drehung + 88.00
Formelmasse 522.45
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver