Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose Monohydrat, 99+ %
Artikelnummer. p-4509787 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10745961 25 g Glasflasche 25 Gramm
10307010 100 g Glasflasche -
11976891 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10745961
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66009-10-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00198188
InChI-Schlüssel CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrat
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Melibiose monohydrate
Azidität 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Schmelzpunkt 182.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Spezifischer Drehzustand + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Spezifische Drehung + 135.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 360.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver