Learn More
D-Methionin-d3-N-FMOC (S-Methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30320331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30320331 0.1 g
30316734 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320331 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND66240.1G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine-D3 (S-methyl-D3)
Summenformel C20 D3 H18 N O4 S
Menge 0.1 g
Synonym N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine-methyl-d3, D-Methionine-d3-N-FMOC (S-methyl-d3), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine-D3 (S-methyl-D3), (2 R)-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, D-Fmoc-Methionine-d3, Fmoc protected D-Methionine (S-methyl-d3)
InChI-Formel InChI=1 S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18 H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 374.4685
Formelmasse 374,138 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 97% chemische Reinheit
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.