Learn More
α-D-Methylglucosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10092070 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10377400 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10579063 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092070 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.60 €
    30.65 € / 100 Gramm
    Sparen 3.95 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-30-3
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00064086
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonym methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D-Methylglucoside
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169.0°C to 171.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 200.0°C (0.2 mmHg)
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (60 to 70°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31, 179
Merck Index 15, 6152
Spezifischer Drehzustand +158.50° (20°C c=10,water)
Spezifische Drehung + 158.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 108g/100mL (20 c). Other solubilities: practically insoluble in ether,5.2g/100g methanol (20 c),7.3g/100g alcohol 80% (17 c)
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver