Learn More
D-myo-Inositol, 99.2%, Cell culture reagent, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-myo-inositol |
| Namenshinweis | Molecular biology and Cell biology |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 6.2g/mL |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 180.2 |
| Güte | Zellkulturreagenz |
| Physikalische Form | Pulver |