Learn More
D-myo-Inositol, 99,2 %, Zellkulturreagenz, für HPLC-Analysen MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481881 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11481881 1 kg
11451881 50 g
11461881 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481881 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219468891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00077932
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-myo-inositol
Namenshinweis Molekularbiologie und Zellbiologie
Farbe Weiß
Dichte 6.2g/mL
Menge 1 kg
Formelmasse 180.2
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver